Merck
AMBH98C8DCA3
Ambeed, Inc.
Pyrimidine-4,5-diamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.58
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
pyrimidine-4,5-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N4.ClH/c5-3-1-7-2-8-4(3)6;/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8);1H
Klucz InChI
HXBNENHPZIJFTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97846-32-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)