Kluczowe dokumenty
AMBH98C8DC53
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxy-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
6-ethoxy-4-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-3-13-8-4-6(2)7(5-10-8)9(11)12/h4-5,11-12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
KAACOMLXVNTIQV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)