Merck
AMBH98C8DB92
Ambeed, Inc.
(7-Chloroquinolin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.42
Numer MDL:
Iupac Name
7-chloro-3-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BClNO2/c11-8-2-1-6-3-7(10(13)14)5-12-9(6)4-8/h1-5,13-14H
Klucz InChI
LNUYLNGXYVPBHF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370040-83-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)