Kluczowe dokumenty
AMBH98C8DADB
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-5(6(9)10)8-3-2-7-4-8/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
SFWQHFXRVMKCLS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)