Merck
AMBH98C8D885
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-5-methoxypyridin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.13
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
JDLXJIQPGSFNJK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227571-74-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1227571-74-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)