Merck
AMBH98C8D7AC
Ambeed, Inc.
1-Phenylbutane-1,4-diol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer MDL:
Iupac Name
1-phenyl-1,4-butanediol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c11-8-4-7-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10-12H,4,7-8H2
Klucz InChI
OKWLUBCSBVYYTC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4850-50-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)