Merck
AMBH98C8D6A2
Ambeed, Inc.
5-Bromo-11-phenyl-11H-benzo[a]carbazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.26
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-11-phenyl-11H-benzo[a]carbazole
Inchi Code
1S/C22H14BrN/c23-20-14-19-17-11-6-7-13-21(17)24(15-8-2-1-3-9-15)22(19)18-12-5-4-10-16(18)20/h1-14H
Klucz InChI
FEANXXZXEFEMOW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1210469-09-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1210469-09-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)