Kluczowe dokumenty
AMBH98C8D52B
Ambeed, Inc.
(2,4-Difluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2,4-difluoro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BF2O4/c1-15-8(12)6-5(10)3-2-4(7(6)11)9(13)14/h2-3,13-14H,1H3
Klucz InChI
DAXRETVCZVZSNS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190989-12-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)