Kluczowe dokumenty
AMBH98C8D49F
Ambeed, Inc.
(3-((2-Chlorophenoxy)methyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3-[(2-chlorophenoxy)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BClO3/c15-12-6-1-2-7-13(12)18-9-10-4-3-5-11(8-10)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Klucz InChI
BQZSATLDHKVMHT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)