Merck
AMBH9884E742
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2,3-difluorophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.5
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H14BClF2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)8-5-7(14)6-9(15)10(8)16/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
MKDFAVKAJNKOJD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2246586-13-8.html
Synonym
2-(5-Chloro-2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)