Merck
AMBH9884D5FA
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethoxyoxetane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,3-dimethoxyoxetane
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-6-5(7-2)3-8-4-5/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OXBBCZDEGXLJCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/922500-97-8.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)