Merck
AMBH9884D5CA
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromochroman-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.11
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromochromane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11BrO3/c1-14-11(13)10-4-2-7-6-8(12)3-5-9(7)15-10/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
VWCNPBJEYCPANM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1216183-10-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1216183-10-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)