Merck
AMBH9884D5BF
Ambeed, Inc.
Isopropyl 5-chloro-4-methyl-2-nitrobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
isopropyl 5-chloro-4-methyl-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4/c1-6(2)17-11(14)8-5-9(12)7(3)4-10(8)13(15)16/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
PKLKKNXHDDASGV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1204518-43-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)