Merck
AMBH9884D55B
Ambeed, Inc.
3-Iodopyridine-2,6-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.03
Numer MDL:
Iupac Name
3-iodo-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H,(H4,7,8,9)
Klucz InChI
JRCCUFRNNYDTGN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856851-34-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)