Kluczowe dokumenty
AMBH9884D4C8
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
About This Item
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-6-amine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-2-1-6-3-4-12(10,11)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,9H2
Klucz InChI
NDCJFBRTZJCWDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)