Kluczowe dokumenty
AMBH9884D3BA
Ambeed, Inc.
Cycloheptanecarbonyl chloride
About This Item
Iupac Name
cycloheptanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
Klucz InChI
CIYPNZYEUZQIHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)