Merck
AMBH9884CF25
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4,4-difluoro-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4,4-difluoro-3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17F2NO3/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-10(11,12)7(14)6-13/h7,14H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
WMSNGRGUQYKMEF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1186688-52-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)