Merck
AMBH9884CDF0
Ambeed, Inc.
8-Ethynyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
8-ethynyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)11-7-8-12-10/h1,9H,3-8H2
Klucz InChI
KLQRERRXSGHFPC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96184-86-0.html
Synonym
8-ethynyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)