Kluczowe dokumenty
AMBH9884CDAF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(2-3)10(13)14/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
BLINULPTLDKOLO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60541-88-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)