Kluczowe dokumenty
AMBH9884CD84
Ambeed, Inc.
2-Ethynyl-3-methylthiophene
About This Item
Iupac Name
2-ethynyl-3-methylthiophene
Inchi Code
1S/C7H6S/c1-3-7-6(2)4-5-8-7/h1,4-5H,2H3
Klucz InChI
OXECOAGMUUJLPS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)