Merck
AMBH9884CC82
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl(phenyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Numer MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
Klucz InChI
UCRSQPUGEDLYSH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23459-38-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)