Kluczowe dokumenty
AMBH9884CBDB
Ambeed, Inc.
4-Cyclopentylaniline
About This Item
Iupac Name
4-cyclopentylaniline
Inchi Code
1S/C11H15N/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4,12H2
Klucz InChI
BKMMERYBDMQMFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20029-53-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)