Merck
AMBH9884CBB3
Ambeed, Inc.
2-(6-Chloro-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydroquinolin-3-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.74
Numer MDL:
Iupac Name
(6-chloro-2-hydroxy-4-phenyl-3-quinolinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO3/c18-11-6-7-14-12(8-11)16(10-4-2-1-3-5-10)13(9-15(20)21)17(22)19-14/h1-8H,9H2,(H,19,22)(H,20,21)
Klucz InChI
SHDUUQWYFNJIAG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51505-10-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51505-10-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)