Merck
AMBH9884CBA2
Ambeed, Inc.
Di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.27
Numer MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O4/c1-15(2,3)22-13(20)18-11-8-7-10(17)9-12(11)19-14(21)23-16(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,18,20)(H,19,21)
Klucz InChI
LJKCSTXFYRULGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/471239-60-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)