Kluczowe dokumenty
AMBH9884CB92
Ambeed, Inc.
tert-butyl N-methyl-N-[2-(piperidin-4-yl)ethyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl methyl[2-(4-piperidinyl)ethyl]carbamate
Inchi Code
1S/C13H26N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15(4)10-7-11-5-8-14-9-6-11/h11,14H,5-10H2,1-4H3
Klucz InChI
MZFOSWHOVPVFSL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)