Kluczowe dokumenty
AMBH9884CB75
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3,3,5,5-tetramethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3,3,5,5-tetramethyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-12(2,3)18-11(17)15-8-13(4,5)10(16)14(6,7)9-15/h8-9H2,1-7H3
Klucz InChI
OMRUPOXYBYHRKM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)