Merck
AMBH9884CAB9
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.14
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C15H21BO4/c1-10-7-11(13(17)18-6)9-12(8-10)16-19-14(2,3)15(4,5)20-16/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
PQEGFCISHQGIJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929626-17-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)