Merck
AMBH9884CA96
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.06
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-7-10-2-3-12(7)4-5(9)11-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MDEIINGCHGEFBF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379297-22-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379297-22-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)