Merck
AMBH9884C966
Ambeed, Inc.
Trimethyl((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethynyl)silane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.28
Numer MDL:
Iupac Name
trimethyl{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl}silane
Inchi Code
1S/C17H25BO2Si/c1-16(2)17(3,4)20-18(19-16)15-10-8-14(9-11-15)12-13-21(5,6)7/h8-11H,1-7H3
Klucz InChI
CIKKODWPGJIJQG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870238-65-6.html
Synonym
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-trimethylsilanylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)