Merck
AMBH9884C949
Ambeed, Inc.
(4-(1-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.09
Numer MDL:
Iupac Name
4-[1-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H18BNO2/c1-10(14-8-2-3-9-14)11-4-6-12(7-5-11)13(15)16/h4-7,10,15-16H,2-3,8-9H2,1H3
Klucz InChI
NQLHGKJEUGXKQH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868395-81-7.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)