Kluczowe dokumenty
AMBH9884C82B
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromo-4-ethoxybenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-3-14-10-6-5-8(7-9(10)12)11(13)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YXYDMAQNGIXRBA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875846-59-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)