Kluczowe dokumenty
AMBH9884C682
Ambeed, Inc.
(2-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-ethoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BF3O3/c1-2-16-8-5-6(9(11,12)13)3-4-7(8)10(14)15/h3-5,14-15H,2H2,1H3
Klucz InChI
LWIPWPSKZPQBCK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260518-74-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)