Kluczowe dokumenty
AMBH9884C5DD
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO4S/c1-2-16-13(15)9-6-19-12(14-9)8-3-4-10-11(5-8)18-7-17-10/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
WRDIRGFGEKHRIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)