Kluczowe dokumenty
AMBH9884C5DA
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-5-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-5-(1-piperidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H15BFNO3/c14-11-5-4-9(8-10(11)13(17)18)12(16)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8,17-18H,1-3,6-7H2
Klucz InChI
PBARTZZYZFNCJU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874289-43-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)