Merck
AMBH9884C56B
Ambeed, Inc.
(3,5-Difluoro-2-nitrophenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.91
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BF2NO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(10(13)14)5(9)2-3/h1-2,11-12H
Klucz InChI
QSDKRMBLAFJYCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150114-60-5.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)