Merck
AMBH9884C510
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-Methylpiperazine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-3-12-8(11)7-6-10(2)5-4-9-7/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NJUYOQHZQCEQHF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63285-60-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)