Merck
AMBH9884C496
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-3-10-7-4-9-2-1-5(6)7/h1-4,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
UZICFJZCPFIGIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67058-74-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)