Merck
AMBH9884C3F2
Ambeed, Inc.
2-(4-Oxocyclohexyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Iupac Name
(4-oxocyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h6H,1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
JZAWBDIRCFFJBI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52263-23-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)