Merck
AMBH9884C3CB
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F4NO3/c8-5-2-1-4(15-7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Klucz InChI
XWFNBCCMBGKMFB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124170-06-5.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)