Kluczowe dokumenty
AMBH9884C3C4
Ambeed, Inc.
(4-((Trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(4-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,10,13H2,1-3H3
Klucz InChI
PRIMLIQJCZQUST-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/721968-86-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)