Merck
AMBH9884C39B
Ambeed, Inc.
2-Methyl-9H-fluoren-9-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-9H-fluoren-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Klucz InChI
KXXOMIPLRDTZCC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2840-51-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2840-51-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)