Merck
AMBH9884C359
Ambeed, Inc.
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl)pyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO3S/c1-16-10-5-4-9(12)8-11(10)17(14,15)13-6-2-3-7-13/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3
Klucz InChI
FPKQJHZVAVRUQD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/691381-10-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)