Merck
AMBH9884C268
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2E)-2-hydroxy-4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
Klucz InChI
JGKFWCXVYCDKDU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5817-92-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)