Merck
AMBH9884C1E6
Ambeed, Inc.
3-Nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-4-9-5-2-1-3-8-7(5)6/h1-4,9H
Klucz InChI
FTRQCCAMRDXXGH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23612-33-1.html
Piktogramy
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)