Merck
AMBH9884BC60
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalene-1,3-diol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.16
Numer MDL:
Iupac Name
7-fluoronaphthalene-1,3-diol
Inchi Code
1S/C10H7FO2/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5,12-13H
Klucz InChI
BFVNQJDIGYJIDR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2460027-79-4.html
Synonym
7-fluoronaphthalene-1,3-diol
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)