Merck
AMBH9884BBB4
Ambeed, Inc.
(2,3-Dichloro-4-ethoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.87
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BCl2O3/c1-2-14-6-4-3-5(9(12)13)7(10)8(6)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
Klucz InChI
XRGFWZAWBZHWRS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096341-64-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096341-64-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)