Merck
AMBH9884BB1C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.61
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,3-difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6ClF2NO2S/c5-11(9,10)8-2-1-4(6,7)3-8/h1-3H2
Klucz InChI
ZRSSBSNLKROXSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187160-31-1.html
Synonym
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1187160-31-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)