Merck
AMBH9884BA40
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.26
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H19BrOS/c1-3-5-6-10(4-2)7-11-8-12(9-15)16-13(11)14/h8-10H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
PNBKVZNVWABGOG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1356861-54-5.html
Synonym
2-Thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo-4-(2-ethylhexyl)-
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1356861-54-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)