Merck
AMBH97F11686
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromo-4-methylphenylacetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.13
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (3-bromo-4-methylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)7-9-5-4-8(2)10(12)6-9/h4-6H,3,7H2,1-2H3
Klucz InChI
YNYLPGRUDFNAQO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1201633-86-4.html
Synonym
Ethyl 2-(3-bromo-4-methylphenyl)acetate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)