Merck
AMBH97F115F8
Ambeed, Inc.
(3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.11
Numer MDL:
Iupac Name
(3,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
LLUPHTAYNHAVQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6284-79-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6284-79-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)